Learn More
Thermo Scientific Chemicals Coenzima B12
Código de producto. 16514414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16514414 250 mg 250 miligramos
16504414 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16514414 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464362500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    89.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 18.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13870-90-1 | C72H100CoN18O17P | 1579.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13870-90-1
Fórmula molecular C72H100CoN18O17P
Peso molecular (g/mol) 1579.61
Clave InChI OAJLVMGLJZXSGX-UHFFFAOYNA-L
Nombre IUPAC cobalto(3+) 4,9,14-tris(2-carbamoyletil)-3,8,19-tris(carbamoilmetil)-18-{2-[(2-{[5-(5,6-dimetil-1H-1,3-benzodiazol-1-il)-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolan-3-il fosfonato]oxi}propil)carbamoil]etil}-2,3,6,8,13,13,16,18-octametil-20,21,22,23-tetraazapentaciclo[15.2.1.1²,⁵.1⁷,¹⁰.1¹²,¹⁵]tricosa-5(23),6,10(22),11,15(21),16-hexaen-20-uro [5-(6-amino-9H-purin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metanuro
SMILES [Co+3].[CH2-]C1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(N)N=CN=C12.CC(CNC(=O)CCC1(C)C(CC(N)=O)C2[N-]C1=C(C)C1=NC(=CC3=NC(=C(C)C4=NC2(C)C(C)(CC(N)=O)C4CCC(N)=O)C(C)(CC(N)=O)C3CCC(N)=O)C(C)(C)C1CCC(N)=O)OP([O-])(=O)OC1C(CO)OC(C1O)N1C=NC2=CC(C)=C(C)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coenzyme B12
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1579.58