Learn More
Coenzima A Sal de Trilitio, TRC
Código de producto. 30134603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134603 1 g 1 g
30007865 100 mg 100 miligramos
30011180 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134603 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6364001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18439-24-2
Fórmula molecular C21 H33 N7 O16 P3 S . 3 Li
Peso molecular (g/mol) 785.33
Sinónimo CoA Trilithium Salt, Trilithium Coenzyme A;
Nombre IUPAC trilitio; [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-4-hidroxi-2-[3-hidroxi-2,2-dimetil-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanilletilamino)propil]amino]butoxi]-oxidofosforil]oxi-oxidofosforilo]oximetil]oxoxi-oxoxolano-il] fosfato de hidrógeno
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)[O-])n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coenzyme A Trilithium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36N7O16P3S.3Li/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;;;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35);;;/q;3*+1/p-3/t11-,14-,15-,16?,20-;;;/m1.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 785.1397
Porcentaje de pureza >95%