Learn More
Dihidrato de sal de la coenzima A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15895108 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15895108 1 g Frasco de plástico 1 g
15845268 100 mg Frasco de plástico 100 miligramos
15855268 250 mg Frasco de plástico 250 miligramos
15865268 500 mg Frasco de plástico 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15895108 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J13785.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 18439-24-2 | C21H33Li3N7O16P3S | 785.329 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18439-24-2
Fórmula molecular C21H33Li3N7O16P3S
Peso molecular (g/mol) 785.329
Número MDL MFCD00075848
Clave InChI QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
Nombre IUPAC Trilitio;fosfato de hidrógeno de [5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-2-[[[[3-hidroxi-2,2-dimetil-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfaniletilamino)propil]amino]butoxi]-oxidofosforil]oxi-oxidofosforil]oximetil]oxolan-3-il]
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coenzyme A trilithium salt dihydrate
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 821.36
Forma física Crystalline Powder