Learn More
Beschreibung
Las principales formas biológicamente activas de ácido pantoténico son la coenzima A (CoA) y la proteína portadora del acilo (ACP). En el CoA, el centro de actividad de la molécula es el metabolito del ácido pantoténico 4'-fosfoteína.
- La coenzima A se compone de 4'-fosfopantiteina unida por un enlace de anhídrido al nucleótido adenosina 5'-monofosfato.
- La propia 4'-fosfopanteína está compuesta por ácido pantoténico unido en un extremo, mediante un enlace de amida, a la beta-mercaptoetilamina, derivada de la L-cisteína, y en el otro extremo a un grupo de fosfatos.
- El grupo sulfhidrilo de 4'-fosfofanteteína, que es el extremo de actividad de la coenzima, forma tioésteres con grupos acílicos que producen derivados del acil-CoA, incluido el acetil-CoA.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 18439-24-2 |
| Fórmula molecular | C21H33Li3N7O16P3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | coenzyme a, trilithium salt |
| Información de solubilidad | Soluble en agua (50mg/mL, transparente, solución incolora a amarilla tenue) |
| Clave InChI | QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O |
| Nombre IUPAC | Trilitio;fosfato de hidrógeno de [5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-2-[[[[3-hidroxi-2,2-dimetil-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfaniletilamino)propil]amino]butoxi]-oxidofosforil]oxi-oxidofosforil]oximetil]oxolan-3-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 785.329 |
| PubChem CID | 53442190 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?