Learn More
Coenzima A, sal de trilitio, dihidrato, ≥ 96 %, polvo cristalino blanco, MP Biomedicals™
Código de producto. 11477540 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477540 10 mg 10 miligramos
11487540 25 mg 25 miligramos
11497540 50 mg 50 miligramos
11407550 100 mg 100 miligramos
11417550 250 mg 250 miligramos
11427550 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11477540 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210049310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.35€
    65.10€ / 10 miligramos
    Ahorro 3.25€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
CAS 18439-24-2
Fórmula molecular C21H33Li3N7O16P3S
Peso molecular (g/mol) 785.329
Número MDL MFCD00075848
Clave InChI QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
Nombre IUPAC Trilitio;fosfato de hidrógeno de [5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-2-[[[[3-hidroxi-2,2-dimetil-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfaniletilamino)propil]amino]butoxi]-oxidofosforil]oxi-oxidofosforil]oximetil]oxolan-3-il]
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate >96%
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥96%
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 821.4
Forma física Polvo cristalino