Learn More
Dihidrato de sal de trilitio de coenzima A, 96 %, Fisher BioReagents
Código de producto. 10174814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10174814 50 mg Vidrio ámbar 50 miligramos
10032804 250 mg Vidrio ámbar 250 miligramos
10226394 1 g Vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10174814 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP251050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 18439-24-2
Fórmula molecular C21H33Li3N7O16P3S
Peso molecular (g/mol) 785.329
Clave InChI QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
Nombre IUPAC Trilitio;fosfato de hidrógeno de [5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-2-[[[[3-hidroxi-2,2-dimetil-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfaniletilamino)propil]amino]butoxi]-oxidofosforil]oxi-oxidofosforil]oximetil]oxolan-3-il]
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coenzyme A
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥96 %
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 50 mg
Porcentaje de pureza 96% min.
Forma física Polvo/Sólido