Learn More
Coenzima A sal de trilitio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476899 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15476899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65434.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.72€
    247.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 44.07€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Útil para la síntesis de ácidos grasos y la oxidación
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La coenzima A facilita la eliminación de peróxidos lipídicos al aumentar la movilización de ácidos grasos, y promueve la reparación de las membranas plasmáticas mediante la activación de la síntesis de fosfolípidos. El CoA participa en los mecanismos de una amplia variedad de enzimas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coenzyme A trilithium salt
CAS 18439-24-2
Color Blanco
Fórmula molecular C21H33Li3N7O16P3S
Número MDL MFCD00075848
Cantidad 100 mg
Sensibilidad Very Hygroscopic
Sinónimo coenzyme a, trilithium salt
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Nombre IUPAC Trilitio;fosfato de hidrógeno de [5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-2-[[[[3-hidroxi-2,2-dimetil-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfaniletilamino)propil]amino]butoxi]-oxidofosforil]oxi-oxidofosforil]oximetil]oxolan-3-il]
Peso molecular (g/mol) 785.329
PubChem CID 53442190
Formula Weight (peso de la fórmula) 785.33
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo