Learn More
Descrizione
Mide la coenzima A en 1 h en extractos de células/tejidos con el kit de ensayo de coenzima A AB138889. Sensibilidad = 40 nM. Citado en 8 publicaciones. Úsalo con lector de microplacas.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Specifica
Specifica
| Cantidad | 200 pruebas |
| Estado normativo | RUO |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?