Learn More
Coelenterazina, nativa, TRC
Código de producto. 30358447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358447 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30358447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC63600010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coelenterazine, native
CAS 55779-48-1
Fórmula molecular C26 H21 N3 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Coelenterazine
Fórmula InChI InChI=1S/C26H21N3O3/c30-20-10-6-18(7-11-20)15-23-26(32)29-16-24(19-8-12-21(31)13-9-19)27-22(25(29)28-23)14-17-4-2-1-3-5-17/h1-13,16,27,30-31H,14-15H2
SMILES Oc1ccc(CC2=NC3=C(Cc4ccccc4)NC(=CN3C2=O)c5ccc(O)cc5)cc1
Nombre IUPAC 8-bencil-6-(4-hidroxifenil)-2-[(4-hidroxifenil)metil]-7H-imidazo[1,2-a]pirazin-3-ona
Peso molecular (g/mol) 423.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.1583