Learn More
Coelenterazina, nativa, especie Aequorea, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438339 10 mg 10 miligramos
15428339 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66823.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    688.50€
    548.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 139.85€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 55779-48-1 | Molecular Formula: C26H21N3O3 | Molecular Weight: 423.472 g/mol
A sensitive and specific chemiluminescence probe of the superoxide anion
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55779-48-1
Fórmula molecular C26H21N3O3
Peso molecular (g/mol) 423.472
Número MDL MFCD00467176
Clave InChI YHIPILPTUVMWQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo coelenterazine, oplophorus luciferin, unii-3o1cb88rrd, clzn, coelenterate luciferin, coelenterazine, native, 3o1cb88rrd, 8-benzyl-2-4-hydroxybenzyl-6-4-hydroxyphenyl imidazo 1,2-a pyrazin-3 7h-one, 2-p-hydroxybenzyl-6-p-hydroxyphenyl-8-benzylimidazo 1,2-a pyrazin-3-7h-one, 3,2-dihydro-2-p-hydroxybenzyl-6-p-hydroxyphenyl-8-benzylimidazolo 1,2-a pyrazin-3-one
PubChem CID 2830
ChEBI CHEBI:2311
Nombre IUPAC 8-bencil-6-(4-hidroxifenil)-2-[(4-hidroxifenil)metil]-7H-imidazo[1,2-a]pirazin-3-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=C3N=C(C(=O)N3C=C(N2)C4=CC=C(C=C4)O)CC5=CC=C(C=C5)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coelenterazine
Envase Frasco de plástico
Cantidad 10 mg
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol or ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.46
Forma física Sólido