Learn More
Melford Coelenterazina nativa
Código de producto. 30018203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018203 10 mg 10 miligramos
30018202 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018203 Proveedor Melford N.º de proveedor C709000.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Luminóforo de aequorina permeable a las células que actúa como una sonda de quimioluminiscencia sensible y específica del anión superóxido.
Luminóforo de aequorina permeable a las células que actúa como una sonda de quimioluminiscencia sensible y específica del anión superóxido. Se utiliza para detectar cambios en el Ca2+ intracelular en células que han sido transfectadas con ADNc de apoaequorina.
Especificaciones
CAS 55779-48-1
Fórmula molecular C26H21N3O3