Learn More
Coelenterazina h, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Coelenterazine h |
| CAS | 50909-86-9 |
| Fórmula molecular | C26 H21 N3 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H21N3O2/c30-21-13-11-20(12-14-21)24-17-29-25(22(27-24)15-18-7-3-1-4-8-18)28-23(26(29)31)16-19-9-5-2-6-10-19/h1-14,17,27,30H,15-16H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C2=CN3C(=O)C(=NC3=C(Cc4ccccc4)N2)Cc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 2,8-dibencil-6-(4-hidroxifenil)-7H-imidazo[1,2-a]pirazin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 407.464 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.163 |