Learn More
Melford Coelenterazina-H
Código de producto. 30018190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018190 1 mg 1 miligramo
30018191 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018190 Proveedor Melford N.º de proveedor C615000.001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lunióforo altamente sensible y específico utilizado para medir los cambios en los niveles de superóxido y Ca2+ en células transfectadas con ADNc de apoaequorina.
Exhibe una intensidad de luminiscencia 16 veces mayor en comparación con la coelenterazina nativa.
  • Número CAS: 50909-86-9
  • Fórmulamolecular:C26H21N3O2
  • Peso molecular: 407,5
Especificaciones
CAS 50909-86-9
Fórmula molecular C26H21N3O2