Learn More
Codeinona, Mikromol™
Descripción
Codeinona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Codeinone |
| CAS | 467-13-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Codeinone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H19 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Imp. E (EP), Hydrocodone Imp. E (EP), Oxycodone USP Related Compound C CII, Oxycodone USP RC C CII, 7,8-Didehydro-4,5alpha-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one, Codeinone, Oxycodone Related Compound C, Codeine Monohydrate Impurity I, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Impurity E, Codeine Impurity I, Hydrocodone Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-12,17H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,17-,18-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4C=CC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C |
| Nombre IUPAC | (4R,4aR,7aR,12bS)-9-metoxi-3-metil-1,2,4,4a,7a,13-hexahidro-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ona |
| Mostrar más |