Learn More
Beschreibung
- Obtenga lectura omnidireccional de alta velocidad de simbologías de códigos de barras 1D y 2D
- Lea rápidamente códigos de barras en las pantallas de dispositivos móviles
- Compacto y ajustable para cualquier dirección de lectura.
- Proporciona retroalimentación al usuario con LED y tono audible.
- Presenta rangos de lectura extendidos
Spezifikation
Spezifikation
| Altura (métrico) | 139.7 mm |
| Altura (imperial) | 5,5 in |
| Anchura (métrico) | 76.2 mm |
| Anchura (imperial) | 3 in |
| Fondo (métrico) | 88.9 mm |
| Fondo (imperial) | 3,5 in |
| Peso (métrico) | 318 g |
| Peso (imperial) | 11.2 onzas |
| Vista de campo | 51° Horizontal por 39,4° Vertical |
| Incluye | CR5200, USB Cable |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?