Learn More
Code Corporation™ Código Reader™ Escáner de código de barras 5200 con verificación de edad
Código de producto. 17983862 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
Cable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de conexión Tamaño de la unidad
17983862 Cable cada uno
1 options
Código de producto. 17983862 Proveedor Code Corporation™ N.º de proveedor 176696
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00€
    435.00€ / paquete de 1
    Ahorro 162.00€
    27% Descuento
En stock
Conecte sin problemas sus operaciones con el CR5200. El escáner de código de barras 5200 lee códigos de barras en cualquier orientación, ofrece funcionamiento manos libres y puede verificar la edad escaneando tarjetas de identificación.
  • Obtenga lectura omnidireccional de alta velocidad de simbologías de códigos de barras 1D y 2D
  • Cuenta con verificación de edad al escanear documentos de identidad
  • Lea rápidamente códigos de barras en las pantallas de dispositivos móviles
  • Compacto y ajustable para cualquier dirección de lectura.
  • Proporciona retroalimentación al usuario con LED y tono audible.
  • Presenta rangos de lectura extendidos
Especificaciones
Altura (métrico) 139.7 mm
Altura (imperial) 5,5 in
Anchura (métrico) 76.2 mm
Anchura (imperial) 3 in
Fondo (métrico) 88.9 mm
Fondo (imperial) 3,5 in
Peso (métrico) 318 g
Peso (imperial) 11.2 onzas
Vista de campo 51° Horizontal por 39,4° Vertical
Incluye CR5200, USB Cable
Tipo Lector de códigos de barras
Tipo de conexión Cable
Memoria de datos 1 MB de memoria flash NOR, 16 MB de RAM
Fuente de alimentación USB
Resolución 1280 x 960
Alternate Part Number CR5215-200-C500-C286