Learn More
Code Corporation™ Código Reader™ Escáner de código de barras 1100
Código de producto. 17990002 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
Cable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de conexión Tamaño de la unidad
17990002 Cable cada uno
1 options
Código de producto. 17990002 Proveedor Code Corporation™ N.º de proveedor 176697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    316.00€ / paquete de 1
    Ahorro 117.00€
    27% Descuento
En stock
Automatice sus operaciones con el CR1100. Con durabilidad de nivel industrial y funcionalidad de nivel de consumidor, obtendrá una experiencia perfecta con cada escaneo.
  • Automatice sus operaciones con el CR1100
  • Con durabilidad de nivel industrial y funcionalidad de nivel de consumidor, obtiene una experiencia perfecta con cada escaneo.
  • Lea más tipos de códigos de barras con óptica de campo dual patentada
  • Obtenga protección adicional para sellar el polvo y la humedad con una clasificación IP54
  • Ligero y compacto con diseño resistente.
  • Es personalizable según las necesidades del flujo de trabajo con indicadores visuales, audibles y hápticos.
  • Cuenta con una potente plataforma JavaScript para un control completo del dispositivo
Especificaciones
Altura (métrico) 63.5 mm
Altura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 63.5 mm
Anchura (imperial) 2,5 in
Fondo (métrico) 19.05 mm
Fondo (imperial) 0,75 in
Peso (métrico) 54 g
Peso (imperial) 1.9 onzas
Vista de campo Campo de alta densidad: 30° Horizontal por 20° Vertical, Campo Amplio: 50° Horizontal por 33,5° Vertical
Incluye CR1100, USB Cable
Tipo Lector de códigos de barras
Tipo de conexión Cable
Memoria de datos 1 MB de memoria flash NOR, 16 MB de RAM
Fuente de alimentación USB
Resolución Campo de alta densidad: 960 x 640; Campo amplio: 960 x 640
Alternate Part Number CR1100-K201-C500-C286