Learn More
Code Corporation™ Código de fuente de alimentación internacional USB con clips adaptadores de EE. UU./UE/RU/AU
Código de producto. 17993862 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cargador de batería CR2700 de cuatro bahías
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17993862 Cargador de batería CR2700 de cuatro bahías cada uno
1 options
Código de producto. 17993862 Proveedor Code Corporation™ N.º de proveedor 176703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.60€
    42.09€ / paquete de 1
    Ahorro 2.51€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La fuente de alimentación Code es una fuente de alimentación internacional con USB conexión.
  • Para uso internacional (EE. UU., UE, Reino Unido y Australia)
Specifications
Altura (métrico) 38.1 mm
Altura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 76.2 mm
Anchura (imperial) 3 in
Fondo (métrico) 63.5 mm
Fondo (imperial) 2,5 in
Para utilizar con (equipo) Cargador de batería CR2700 de cuatro bahías
Tipo Fuente de alimentación
Alternate Part Number CRA-P5