Learn More
Solución estándar de DQO, 400 mg/l, WTW™
Código de producto. 15277388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15277388 30 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15277388 Proveedor WTW N.º de proveedor 252451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.59€
    48.60€ / paquete de 1
    Ahorro 8.99€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Para unos pocos parámetros, como el nitrito, que están sujetos a una conversión rápida, son obligatorios los estándares de control recién preparados de las soluciones madre frente a los controles estándar multiparámetros. Las soluciones de stock también son más rentables que las ya confesadas CombiChecks™. En el caso de las soluciones madre, la dilución correcta debe calcularse por sí misma y llevarse a cabo. El uso de estándares se apoya en las funciones AQA de los fotómetros photoLab™.
  • Cloro libre
  • Cloro ligado
  • formaldehído
  • Hidracina
  • Peróxido de hidrógeno al
  • Sulfuro de hidrógeno
  • Fenol
  • Silicio
  • Sulfuro
  • Sulfito
  • Tensioactivos aniónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Líquido
Concentración 100 mg/L
Color Verde/Blanco
Cantidad 30 mL