Learn More
Solución estándar de COD, 100 mg/l, WTW™
Description
Para unos pocos parámetros, como el nitrito, que están sujetos a una conversión rápida, son obligatorios los estándares de control recién preparados de las soluciones madre frente a los controles estándar multiparámetros. Las soluciones de stock también son más rentables que las ya confesadas CombiChecks™. En el caso de las soluciones madre, la dilución correcta debe calcularse por sí misma y llevarse a cabo. El uso de estándares se apoya en las funciones AQA de los fotómetros photoLab™.
- Cloro libre
- Cloro ligado
- formaldehído
- Hidracina
- Peróxido de hidrógeno al
- Sulfuro de hidrógeno
- Fenol
- Silicio
- Sulfuro
- Sulfito
- Tensioactivos aniónicos
Specifications
Specifications
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 100 mg/L |
| Color | Verde/Blanco |
| Cantidad | 100 mL |