Learn More
Estándar de COD, 1000 mg/l, Hach Lange™
Product Code. 10178134
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad Unit Size
10178134 200 mL cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10178134 Supplier Hach Supplier No. 2253929
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Patrón de DQO Hach Lange, 1000 mg/l, cantidad: 200 ml, concentración: 1000 mg/l, trazabilidad al NIST: NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 1000 mg/L
Cantidad 200 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • COD Standard Solution, 1000 mg/L
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Hazard Statement
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydrogen phthalate, copper sulphate