Learn More
Palintest™ Tubos de ensayo de reactivo para COD
Código de producto. 11946473
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
De 0 a 2000 mg/l
De 0 a 400 mg/l
Descripción:
—
Con mercurio
Sin mercurio
Tamaño de la unidad:
25 tests
paquete de 24
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp Descripción Tamaño de la unidad
11946473 De 0 a 2000 mg/l Con mercurio paquete de 24
11918437 De 0 a 2000 mg/l Sin mercurio 25 tests
11928437 De 0 a 400 mg/l — paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11946473 Supplier Palintest™ Supplier No. PL464
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.94€
    77.57€ / paquete de 24
    Ahorro 134.37€
    63% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Estos tubos de ensayo de reactivos de COD, con un intervalo de 0 a 2000 mg/l, son ideales para su uso en la mayoría de los entornos de laboratorio y científicos en los que se mide COD.
  • Tubos de ensayo de reactivos listos para usar
  • Tubos de ensayo de reactivo para COD
  • Cantidad: 1
  • Número de pruebas: 25
  • Intervalo: De 0 a 2000 mg/l.
  • Tipo: Tubos de ensayo de reactivo para COD
Specifications
Descripción Con mercurio
Nº de pruebas 25
Cantidad 1 unidad
temp De 0 a 2000 mg/l
Tipo Tubo de ensayo de reactivo para COD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • COD 2000/M Solution
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercuric sulphate, silver sulphate, potassium dichromate