Learn More
behr Labor-Technik™ Sistema digestor COD
Código de producto. 10772001
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de lugares:
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de lugares Tamaño de la unidad
10772001 12 cada uno
10074130 8 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10772001 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00218406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9773.51€
    6806.55€ / paquete de 1
    Ahorro 2966.96€
    30% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Capacidad de digestión simultánea de métodos EPA, ISO o DIN de hasta 8/12 muestras de DQO. El sistema de digestión de DQO Behr Labor-Technik™ es una estación de trabajo que comprende todos los componentes necesarios para la digestión de muestras de
  • Los sistemas constan de los siguientes componentes:
    • Regulador de tiempo/temperatura TRS 200 controlado por microprocesador con programa COD
    • Bloque de calentamiento de precisión CSB/E para recipientes RG2
    • Marco de sujeción E/B para recipientes de muestras RG2
    • Baño de refrigeración KW/N con montaje para bastidor E/B.
    • Recipientes de muestras RG2
    • Condensadores refrigerados por aire LK 1
    • Soporte de condensador LS para condensadores LK
Especificaciones
Tipo de producto Digestor COD
Incluye Regulador de tiempo/temperatura, bloque de calentamiento, marco de sujeción, baño de refrigeración, recipientes de muestras, condensadores refrigerados por aire y soporte de condensador
N.º de lugares 12