Learn More
Hach Lange™ Tubos de cubeta para COD
Código de producto. 10714087
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
De 15 a 150 mg/l
De 5 a 60 mg/l
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp unitSize
10714087 De 15 a 150 mg/l paquete de 25
10415815 De 5 a 60 mg/l paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10714087 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor LCK314
El paquete de 25 tubos de cubeta para COD, con predosificado estándar y listos para usar, ofrece una dosificación de reactivos cómoda y sin errores, y proporciona mediciones de valores precisas y fiables.
    • Test de cubetas (tubos, celdas, viales) para demanda química oxígeno (COD), 15-  150 mg/l de O2 (envase de 25)
  • Para su uso con instrumentos DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800 y DR5000
  • Test de cubetas (tubos / celdas / viales)
  • Demanda química de oxígeno (COD), fotométrica
  • Intervalo de medición: 15 - 150mg/l de O2.
  • Método de dicromato de acuerdo con normas ISO 6060-1989 estándar y DIN 38409-H41-H44
  • Predosificado estándar, listo para usar, envase de 25 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Cantidad 25/Paq.
temp De 15 a 150 mg/l
Tipo Tubo de cubeta de COD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CSB/COD/DCO
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid, Mercury(II) sulfate, Silver sulfate, potassium dichromate