Learn More
behr Labor-Technik™ Reactor de muestras COD 24
Código de producto. 10421231
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Controlador de tiempo y temperatura programable TRS 300
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10421231 Controlador de tiempo y temperatura programable TRS 300 cada uno
1 options
Código de producto. 10421231 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00217830
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Utilice estos reactores para una gran variedad de aplicaciones de digestión de DQO. Los reactores de muestras behr Labor-Technik™ COD 24 presentan un diseño sofisticado que garantiza valores de temperatura precisos y uniformes para todas las posicio
  • Termostato de termobloque precisión
  • Para 24 recipientes de reacción
  • Panel calefactor para una distribución de la temperatura especialmente uniforme en todas las posiciones de muestra
  • Carcasa fabricada de acero con revestimiento en polvo y acero inoxidable.
  • El elaborado aislamiento del termobloque garantiza que las temperaturas de la carcasa se mantengan dentro de los intervalos de temperatura seguros.
  • Las ranuras continuas de la parte inferior de los orificios simplifican la manipulación de muestras y mejoran la seguridad del usuario.
  • Las ranuras permiten la compensación de la presión al introducir los recipientes de muestra.
  • Incluso recipientes que encajan de forma precisa se pueden introducir sin problemas en los orificios para facilitar el manejo de las gradillas de muestras.
  • El líquido restante en el exterior del recipiente de reacción se evapora al instante al introducir las muestras en el termobloque.
  • Las ranuras sirven para descargar el vapor, evitando así que el vidrio se rompa debido a la rotura del recipiente de vidrio.
  • Si el recipiente se desborda, la muestra fluirá hacia el exterior a través de los orificios, lo que reduce el riesgo de daños por ácidos en el termobloque.
Especificaciones
Descripción Termostato de termobloque de precisión para 24 recipientes de reacción RG, de 20 °C a 300 °C
Para utilizar con (equipo) Controlador de tiempo y temperatura programable TRS 300
Tipo Reactor de muestras COD 24