Learn More
Aceite de coco, MP Biomedicals
Código de producto. 11485502 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 lb.
Código de producto. Cantidad
11485502 1 lb.
1 options
Código de producto. 11485502 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0290140301
Componentes principales: Tripalmitina, triestearina, trimiristina, trilaurina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coconut Oil
CAS 8001-31-8
Cantidad 1 lb.