Learn More
Aceite de coco, MP Biomedicals™
Código de producto. 11495502 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 lb.
25 lb.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11495502 5 lb.
11405512 25 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495502 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0290140305
Aceite de coco, sólido ceroso blanco a líquido viscoso turbio de color blanquecino
  • Se considera un aceite comestible y tiene diversos usos en la alimentación, la industria y la medicina.
  • Lípido de origen natural que contiene un alto contenido de grasas saturadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8001-31-8
Número MDL MFCD00130817
Sinónimo Coconut fat, Coconut oil from Cocos nucifera, Copra oil
Especificaciones
Punto de fusión 80.6°F (literature)
Color Blanco
Temperatura de inflamación >235.4°F/ >113°C (Lit.)
Cantidad 5 lb.
Forma física Waxy Solid to Hazy Viscous Liquid