Learn More
Monoetanolamida de aceite de coco, TRC
Código de producto. 30179649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179649 50 mg 50 miligramos
30179557 10 mg 10 miligramos
30179091 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179649 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18205550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-54-1
Fórmula molecular C15H31NO2
Peso molecular (g/mol) 257.41
Sinónimo N-(2-Hydroxypropyl)dodecanamide, 2-Hydroxypropyllauramide, Alkamide LIPA, Amisol PLME, Amisol PLME-A, Amizett PLME-A, Clindrol 101LI, Clindrol 102LI, Comperlan LP, Cyclomide LP, LIPA, LPA, Lauramide MIPA, Lauric acid isopropanolamide, Lauric acid monoisopropanolamide, Lauric isopropanolamideLauric monoisopropanolamide, Lauroyl isopropanolamide, Lauryl isopropanolamideLauryl monoisopropanolamide, N-(2-Hydroxy-1-propyl)lauramide, N-(beta-Hydroxypropyl)lauramide, Profan AD31, Stafoam LIPA, Steinamid IPL 203, Ultrapole L
Nombre IUPAC N-(2-hidroxipropil)dodecanamida
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)NCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coconut Oil Monoethanolamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H31NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15(18)16-13-14(2)17/h14,17H,3-13H2,1-2H3,(H,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.2355