Specifications
| CAS | 8002-31-1 |
| Punto de fusión | Slip Melting Point: 31.7°C; Clear Melting Point: 32.1°C (literature) |
| Índice de refracción | 1.4578 (40°C)(Lit.) |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | Cacao Oil, Cocao bean oil, Cocoa absolute, Cocoa bean extract |
| Forma física | Sólido ceroso |