Learn More
(-)-Clorhidrato de Coclaurina, TRC
Código de producto. 30134647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134647 10 mg 10 miligramos
30009616 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134647 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC63355010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3422-42-2
Fórmula molecular C17H20ClNO3
Peso molecular (g/mol) 321.8
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-7-isoquinolinol
Nombre IUPAC (1S)-1-[(4-hidroxifenil)metil]-6-metoxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-7-ol; Cloruro
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)CCN[C@H]2CC3=CC=C(C=C3)O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Coclaurine Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO3.ClH/c1-21-17-9-12-6-7-18-15(14(12)10-16(17)20)8-11-2-4-13(19)5-3-11;/h2-5,9-10,15,18-20H,6-8H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1132