Learn More
Bollé Safety Kit de gafas de seguridad Cobra
Código de producto. 12609180
Change view
Click to view available options
:
ESP, ahumadas, transparentes
Código de producto.
12609180 ESP, ahumadas, transparentes
1 options
Código de producto. 12609180 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor KITCOBRA
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El kit Cobra altamente versátil es adecuado para todas las intensidades de luz y cualquier situación, gracias a su juego de lentes intercambiables y su kit de cambio de varillas/correa.
  • Adecuado para todas las intensidades de luz y cualquier situación, gracias a su juego de lentes intercambiables y su kit de cambio de varillas/correa.
  • 3 lentes de repuesto: transparentes, ahumadas, ESP.
  • Correa ajustable y varillas giratorias rectas.
  • Kit de cambio de varillas/correa
  • EN 166: Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
  • EN 170, riesgos relacionados con radiaciones - Protección UV: La protección filtra la radiación ultravioleta. Este tipo de protección se recomienda especialmente durante actividades en las que predomina la fuente de radiación ultravioleta, como lámparas de vapor de mercurio, actínicos o germicidas. Niveles de aplicación: 2-1.2, 2C-1.2, color de la lente: transparente, azul, amarillo o verde. Al añadir el código «C», el soporte indica un buen reconocimiento del color.
  • EN 172, riesgos de radiación solar: Filtro de protección contra las radiaciones solares industriales. Recomendado para trabajos en el exterior, la norma EN172 garantiza una protección del 99,99 % de las radiaciones solares ultravioletas. Niveles de aplicación: 5-3.1 (Polarizado) 5-2 (Twilight), 5-1.4 (ESP o CSP), 5/1.1-1.4 (Contraste), 5-2.5 y 5 a 4.1 (Ahumado). Color de la lente: depende de la tecnología de la lente.
  • Riesgo mecánico B: impacto de energía media: Impacto de energía media, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 120 m/seg
  • Riesgo mecánico F: energía de bajo impacto: Energía de bajo impacto, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/seg.
  • Riesgo mecánico T: partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema: La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
  • Riesgo químico 3: Protección química contra gotas o salpicaduras de líquido. Gafas, gafas adaptadas con correa o protector facial obligatorio.
  • Revestimiento ESP: reduce el resplandor y los efectos nocivos de la luz azul.
  • Clase óptica: Clase 1, trabajo continuo, usadas permanentemente.
  • Norma europea CE: Montura marcada para indicar que cumplen con la norma CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos, Antiluz azul
Descripción Modelo KIT COBRA
Certificaciones/conformidad (Europa) EN166, EN170/2C-1.2, EN172/5-1.4, 5-3.1, riesgo mecánico B/F/T, riesgo 3, clase óptica 1, CE
Tinción de lente Ahumado, Transparente, Gris
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Interiores/exteriores, protección, desgaste continuo
Incluye Bolsa de microfibra
N.° por paquete 1/bolsa, 90/paquete
Peso (métrico) 95 g
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Nailon/PC/TPR
Protección UV EN170/2C-1.2, EN172/5-1.4, 5-3.1