Descripción
- Comodidad envolvente esencial
- Protección superior
- Visión panorámica
- Puente antideslizante
- Varillas rectas antideslizantes y cómodas
- Versión con varillas o correa con espuma intercambiable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Riesgo mecánico: energía de bajo impacto - F; riesgo mecánico: partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema - T; riesgos de radiación solar: EN 172 |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Descripción | Tintadas; energía de bajo impacto, resiste una bola de 6 mm y 0,86g a 45 m/seg |
| Tinción de lente | Humo |
| Color de marco | Negro |
| Estilo de patillas | Intercambiables |
| Peso (métrico) | 25 g |