Descripción
- Transparente
- Revestimiento antiarañazos
- Revestimiento antivaho
- Fácil de limpiar
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN166, EN170/2C-1.2, riesgo mecánico B/T, riesgo químico 3/4/5, antivaho N, resistentes a los arañazos K, clase óptica 1, CE |
| Tipo de lente | Resistentes a sustancias químicas |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos, Con tratamiento UV |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores, protección, desgaste continuo |
| Incluye | Bolsa de microfibra |
| Modelo | COBTPRPSI |
| Peso (métrico) | 34 g |
| Lens Material | Policarbonato |