Learn More
Cobimetinib (R-enantiomer), MedChemExpress
Descripción
Cobimetinib R-enantiomer is the less active R-enantiomer of Cobimetinib. Cobimetinib is a potent and selective MEK inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobimetinib (R-enantiomer) |
| CAS | 934660-94-3 |
| Color | Rosa |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H21F3IN3O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | GDC-0973 R-enantiomer XL-518 R-enantiomer |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.21 mM) |
| SMILES | FC1=C(F)C=CC(C(N2CC([C@H]3CCCCN3)(O)C2)=O)=C1NC4=CC=C(I)C=C4F |
| Peso molecular (g/mol) | 531.31 |
| Mostrar más |