Learn More
Cobimetinib hemifumarate, MedChemExpress
Código de producto. 16485528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485528 10 mg 10 miligramos
16401707 50 mg 50 miligramos
16478237 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485528 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13064A
MedChemExpress Cobimetinib hemifumarate is a novel selective MEK1 inhibitor, and the IC50 value against MEK1 is 4.2 nM.
Cobimetinib hemifumarate is a novel selective MEK1 inhibitor, and the IC50 value against MEK1 is 4.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobimetinib hemifumarate
CAS 1369665-02-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21F3IN3O2.1/2C4H4O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo GDC-0973 hemifumarateXL-518 hemifumarate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (84.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.70 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC1(CN(C(C2=C(NC3=C(F)C=C(I)C=C3)C(F)=C(F)C=C2)=O)C1)[C@H]4NCCCC4.O=C(/C=C/C(O)=O)O.[0.5]
Peso molecular (g/mol) 589.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 589.25
Porcentaje de pureza 96.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease