Learn More
Cobicistat, MedChemExpress
Descripción
Cobicistat is a potent and selective inhibitor of cytochrome P450 3A (CYP3A) enzymes with IC50s of 30-285 nM. Cobicistat is a pharmacokinetic enhancer which increases the overall absorption of several HIV medications.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobicistat |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1004316-88-4 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C40H53N7O5S2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | GS-9350 |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (322.16 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |