Learn More
KARTELL COBAS MIRA™ Multi-Curvette
Código de producto. 10767524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 segmento
15 segmentos
Tamaño de la unidad:
paquete de 450
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10767524 1 segmento paquete de 450
10551393 15 segmentos paquete de 450
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10767524 Proveedor KARTELL N.º de proveedor 0150100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00€
    304.60€ / paquete de 450
    Ahorro 65.40€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El COBAS MIRA™ Multi-Curvette es un segmento de curva múltiple de polimetilmetacrilato (PMMA) de 12 posiciones para Cobas Mira™ analizador.
  • Segmentos de cubeta múltiple de polimetilmetacrilato (PMMA) de 12 posiciones para Cobas Mira™ ; analizador.
  • Un proceso de producción de alta tecnología y un estricto control de calidad garantizan una alta reproducibilidad.
  • Disponible en racks de 15 segmentos de cubetas para dispositivos con rendimiento continuo o en segmentos individuales.
Especificaciones
Tipo Multicubeta
Tipo de muestra Suero, plasma, orina, sangre completa
Cantidad 1 segmento