Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobaltous Ammonium Sulfate |
| CAS | 13596-46-8 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | diammonium cobalt ii sulfate hexahydrate, cobalt 2+ diammonium hexahydrate disulfate, cobaltous ammonium sulfate hexahydrate, sulfuric acid, ammoniumcobalt 2+ salt 2:2:1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.23 |