Learn More
Cobaltoceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10350184 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10350184 10 g Frasco de vidrio 10 g
10025490 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10350184 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405320100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1277-43-6 | C10H10Co | 189.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1277-43-6
Fórmula molecular C10H10Co
Peso molecular (g/mol) 189.12
Número MDL MFCD00013749
Clave InChI SNBRJOIYNQIWSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Bis(cyclopentadienyl)cobalt
PubChem CID 24942376
Nombre IUPAC cobalto(2+); ciclopenta-1,3-dieno
SMILES C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Co+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobaltocene
Punto de fusión 173°C
Color Negro
Análisis elemental 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.,soluble in hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales metálicos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobaltocene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.