Learn More
Alambre de cobalto, 2,0 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
Tamaño de la unidad:
25 cm
5 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359418 5 cm 5 cm
11369418 25 cm 25 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043290.BQ
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-48-4
Fórmula molecular Co
Peso molecular (g/mol) 58.93
Número MDL MFCD00010935
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nombre IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt wire
Nombre de nota 2.0mm (0.08 in.) dia.
Cantidad 5 cm
Olor Odorless
Peso ≈28.0g/m
Formulario Alambre, ≈28,0g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%