Learn More
Alambre de cobalto, 0,1 mm de diámetro, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
5 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11361498 5 m 5 metros
11351498 1 m 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010949.G5
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-48-4
Fórmula molecular Co
Peso molecular (g/mol) 58.93
Número MDL MFCD00010935
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nombre IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Spécification
Nombre del producto químico o material Cobalt wire
Nombre de nota 0.1mm (0.004 in.) dia.
Cantidad 5 m
Olor Odorless
Peso ≈0.07g/m
Formulario Alambre, ≈0,07g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.