Learn More
Sulfato de cobalto heptahidratado, TRC
Product Code. 30355075
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30355075 10 g 10 g
30351733 5 g -
30354614 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30355075 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC72504310G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10026-24-1
Fórmula molecular CoH14O11S
Peso molecular (g/mol) 281.09
Nombre IUPAC cobalto(2+);sulfato;heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Cobalt Sulphate Heptahydrate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.9589