Learn More
Sulfato de cobalto heptahidratado, TRC
Código de producto. 30351733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351733 5 g -
30355075 10 g 10 g
30354614 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Código de producto. 30351733 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCC7250435G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-24-1
Fórmula molecular CoH14O11S
Peso molecular (g/mol) 281.09
Nombre IUPAC cobalto(2+);sulfato;heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt Sulphate Heptahydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.9589