Learn More
Estándar de cobalto: Co @ 10000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Beskrivelse
Estándar de cobalto: Co @ 10000 μg/mL en HNO3 al 5%
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Cobalt |
| CAS | 7440-48-4 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Cobalt |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Co |
| Concentración | 10000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Co |
| SMILES | [Co] |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?