Learn More
Estándar de cobalto: Co @ 10000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
Estándar de cobalto: Co @ 10000 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobalt |
| CAS | 7440-48-4 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Cobalt |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Co |
| Concentración | 10000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Co |
| SMILES | [Co] |
| Mostrar más |