Learn More
Objetivo de pulverización de cobalto, 76,2 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414785 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15414785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040836.KS
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt sputtering target
Nombre de nota 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7440-48-4
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Co
Número MDL MFCD00010935
Sinónimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Co]
Nombre IUPAC cobalt
Peso molecular (g/mol) 58.93
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Porcentaje de pureza 99.95%