Learn More
Objetivo de pulverización de cobalto, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494775 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15494775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040834.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Fuente de pulverización de magnetrón
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7440-48-4
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Co
Número MDL MFCD00010935
Sinónimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Co]
Nombre IUPAC cobalt
Peso molecular (g/mol) 58.93
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Porcentaje de pureza 99.95%