Learn More
Varilla de cobalto, 12,5 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455895 25 mm 25 mm
1 options
Código de producto. 15455895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000081.DH
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt rod
Nombre de nota 12.5mm (0.492 in.) dia.
CAS 7440-48-4
Cantidad 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈10.9g/cm
Formulario Varilla, ≈10,9 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Co
Número MDL MFCD00010935
Sinónimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Co]
Nombre IUPAC cobalt
Peso molecular (g/mol) 58.93
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Porcentaje de pureza 99.95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalto
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..