Learn More
Cobalto, tiras reactivas, Thermo Scientific Chemicals, Quant™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobalt, Test strips |
| Cantidad | 1 Kit |
| Número MDL | MFCD00146485 |