Learn More
Cobalt phthalocyanine, MedChemExpress
Código de producto. 16471749
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471749 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16471749 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18761
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Cobalt phthalocyanine is a catalyst of redox reaction, catalyzes aerobic regenerations of aldehydes and ketones from aldoximes and ketoximes has been developed.
Cobalt phthalocyanine is a catalyst of redox reaction, catalyzes aerobic regenerations of aldehydes and ketones from aldoximes and ketoximes has been developed.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt phthalocyanine
CAS 3317-67-7
Color Pale Purple
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H16CoN8
Cantidad 1 g
Sinónimo Cobalt(II) phthalocyanine Cobaltous phthalocyanine Phthalocyanine cobalt complex
Información de solubilidad DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES [N-]12[Co+2]34[N-]5C6=NC(C7=CC=CC=C87)=[N]3C8=NC1=C(C=CC=C9)C9=C2N=C%10[N]4=C(C%11=CC=CC=C%10%11)N=C5C%12=CC=CC=C6%12
Peso molecular (g/mol) 571.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 571.46
Grado Research
Forma física Solid